Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-2 Magnet
Optimiert für die effiziente magnetische Trennung aller Arten von Dynabeads; (Durchmesser 1 bis 4,5 μm) in kleinen Probenvolumen (weniger als 2 ml)
Marke:  Invitrogen™ 12321D
623.90 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17836648
  • 746.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ein DynaMag-2 Magnet
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Magnet
Raumtemperatur
1 Each
Enthält einen DynaMag™-2 Magneten. Bei Raumtemperatur lagern.
DYNAL™, DynaMag™, Dynabeads™
Name des Produkts
Invitrogen™ DynaMag™-2 Magnet > 1 x