Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-96 Seitenmagnet
Optimiert, um alle Arten von Dynabeads (Durchmesser 1 bis 4,5 μm) an die Seiten der PCR-Röhrchen oder an die Seiten der Wells in 96-Well Platten zu ziehen
Marke: Invitrogen™ 12331D
1011.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
805.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Ein Magnet
Beschreibung
Entwickelt sowohl für Automationsplattformen (z. B. Tecan) als auch manuelle Arbeitsabläufe, ist jedoch kompatibel mit PCR-Streifen und 96-Well-Mikrotiterplatten (200 μl), ohne Rand und mit Halbrand.
- Hohe Waschvolumen: DynaMag-96 Seitenmagnet
- Geringe Elutionsvolumen: DynaMag-96 Bodenmagnet
- Mit zusätzlicher Säule (13 insgesamt)
- Dadurch kann das Mischen der Probe durch einfaches Hin- und Herbewegen der 96-Well-Platte aus der Position ganz rechts in die Position ganz links erfolgen.
- Durch diese Bewegung werden die Beads hin und her durch die Probe gezogen, sodass das Mischen ohne manuellen Eingriff erfolgt. So wird die Probe schneller verarbeitet und unterliegt geringeren, durch die Handhabung hervorgerufenen Schwankungen.
- Bei Verwendung in Kombination mit dem DynaMag-96 Bodenmagneten auf einer Automatisierungsplattform ermöglichen die beiden Magnete einen signifikanten Volumenwechsel im Rahmen eines Arbeitsablaufs
Der Magnet ist nicht mit PCR-Röhrchen kompatibel.
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte Aufreinigung von PCR-Produkten, Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Magnete zur Zellisolierung, Aufreinigung von PCR-Produkten
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Magnet | |
DynaMag™ | |
DynaMag™ |
Enthält einen Magneten. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
1 Each |