Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G für Immunpräzipitation
Einheitliche 2,8 μm große superparamagnetische Beads mit kovalent an die Oberfläche gekoppeltem rekombinantem Protein G (ca. 17 kDa)
Marke: Invitrogen™ 10003D
290.70 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
230.67 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 1 ml Dynabeads Protein G
Beschreibung
Dynabeads Protein G ist eine hervorragende Alternative zu Sepharose™ Beads oder Agarose-Suspensionen für die Immunpräzipitation (IP).
- Einfaches, nur ca. 30-minütiges Verfahren
- Reduziert den durch unspezifische Bindung verursachten Hintergrund erheblich
- Keine Säulen, Zentrifugierung oder zeitaufwändige Vorbehandlung der Proben erforderlich
- Schonende Trenntechnologie bewahrt native Proteinkonformationen und große Proteinkomplexe
- Magnetische Trennungen mit Beads sind schnell und einfach auszuführen.
- Durch die schonende Trennung werden die Proteine nur geringen mechanischen Belastungen ausgesetzt.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Antikörperaufreinigung, Entdeckung von Biomarkern, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Immunpräzipitation, Isolierung von Organellen, Phagen-Display, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNAi, Epigenetik und Erforschung nicht-kodierender RNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
30 mg/mL | |
Polystyrol | |
2,8 μm | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Protein G | |
1 ml | |
Antibodies | |
Protein G | |
Beads in Suspension | |
ISO9001 and ISO13485 |
Recombinant Protein G covalently bound to Dynabeads | |
Enthält: 1 ml Dynabeads™ Protein G Lagerung: 2 °C bis 8 °C. |
|
KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex | |
Umgebungstemperatur | |
Dynabeads™ | |
Immunpräzipitation | |
Protein G superparamagnetischer Bead | |
20 Tests | |
For Research Use Only | |
Monosized 2.8 mm (CV <5%) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3109953 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10446293,10003D |
3094426 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10446293,10003D |
2896189 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10446293,10003D |
2917219 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10446293,10003D |
2912557 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | 10446293,10003D |