Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Doppelwandige Spulenkondensatoren mit GL-Gewinde
Ermöglicht die Dampfkondensation im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Doppelwandige Spulenkondensatoren mit GL-Gewinde werden aus langlebigen DURAN™ Rohren gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05250314
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12593
- Mit NS-Hülse und Konus
- Mit Kühlspule und Ummantelung
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Wasserverbindung: GL 14-Gewinde (Mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
Spezifikation
250 mm | |
Je 1 | |
Duran Glas | |
Intensivkondensator |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Doppelwandige Spulenkondensatoren mit GL-Gewinde > Mantellänge:250mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur