Learn More
Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas
Gemäß DIN 12593. Der Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas verfügt über einen äußeren Wassermantel, der eine große Kühlfläche erzeugt. Der Mantel vermeidet, dass Dampf die Spule umströmt. Ideal für Rücklaufarbeiten.
Marke: Quickfit CX6/22/SC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht DIN 12593
- Der Spulenkondensator verfügt über einen äußeren Wassermantel.
- Die Spule bietet eine große Kühlfläche.
- Der Mantel verhindert das Kriechen von Dämpfen um die Spule.
- Ideal für Rücklaufarbeiten
Spezifikation
DIN 12593 | |
Ideal für Rücklaufarbeiten | |
19/26 | |
Spulenkondensator mit Mantel |
Gesamtlänge: 360 mm | |
160 mm | |
Borosilikatglas |
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas > Konusgröße: 19/26; Länge: 360 mm;
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur