Learn More
Astell Scientific™ Nelldorn Glastrockner mit Metallrahmen und Kunststoffröhren
Wirtschaftliche und effiziente Methode zum Trocknen und Lagern der meisten Behälter, Glaswaren und Kunststoffwaren.
Marke:  Astell Scientific™ DCU012
2010.71 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12753015
  • 2225.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Das Gerät kann für die meisten Dispensierbehälter, einschließlich Kunststoffbehälter, verwendet werden
  • Die Geräte können auf dem Gestell belassen werden, bis die Trocknung abgeschlossen ist
  • Kann bis zu 60 Artikel mit 15-20-minütiger Trocknungszeit aufnehmen
  • An der Wand montierbar oder freistehend
  • Thermostatisch geregelt
  • Wirtschaftlich, schnell und effizient
  • Verfügt über einen variablen 120 Minuten-Timer
  • Ein großes Luftvolumen wird über die geregelten Heizelemente angesaugt und durch jedes Trockenrohr gedrückt
  • Der schnelle Luftstrom trocknet Glas oder Kunststoff schnell und schonend
  • Sehr geringer Wasserverbrauch:
  • Das abgestufte Design ermöglicht die Entnahme aller Gegenstände, ohne den Rest der Ladung zu beeinträchtigen und erleichtert das Ablaufen des Wassers zur Vorderseite des Geräts, wo ein kleines Ablaufrohr Wasseransammlungen am Boden verhindert
  • Der Lufteinlass befindet sich der Rückseite des Geräts, um eine Wand- oder Tischmontage zu ermöglichen
  • Ausgestattet mit 60 starren, schmutzabweisenden Nylontrockenröhrchen mit einstellbarem Timer, über den die gewünschte Abschaltzeit voreingestellt werden kann
Spezifikation
Spezifikation
Gestell zum Trocknen
Variabler 120-Minuten-Timer
490 mm
50 Hz
Für 30 x 75 mm-Röhrchen, 13 x 100 mm-Röhrchen, 9 x 40 mm-Röhrchen und 8 x 152 mm-Röhrchen
430 mm
220/240 V
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Astell Scientific™ Nelldorn Glastrockner mit Metallrahmen und Kunststoffröhren > Abmessungen: 190 T x 490 B x 430 H (mm)