Learn More
Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Die mitgelieferten Schraubverbinder aus Kunststoff ermöglichen den einfachen und sicheren Anschluss von flexiblen 9 mm-Schläuchen. Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas mit Schliffkern und Schliffhülse sind hocheffiziente Kondensatoren mit einer großen Kühlfläche. Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten.
Marke: Quickfit C3/13/SC
74.13 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lieferung mit abnehmbaren Schraubgewindeverbindungsstücken aus Kunststoff, die eine einfache und sichere Montage von biegsamen 9 mm-Schläuchen ermöglichen.QuickFit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit geschliffenem Konus und geschliffener Hülse ist ein hocheffizienter Kondensator mit großer Kühloberfläche.Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten
- Geeignet für Rückfluss- oder Destillationsarbeiten
- Hocheffiziente Kondensatoren mit großer Kühlfläche
- Lieferung mit abnehmbaren Gewindeverbindern aus Kunststoff, mit denen flexible 9 mm-Schläuche einfach und sicher montiert werden können
Spezifikation
Geeignet für Reflux- oder Destillationsarbeiten | |
24/29 | |
Kondensatorspule |
310 mm (gesamt) 165 mm (effektiv) | |
Borosilikatglas |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14