Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dimrothkühler aus Duran™ Glas mit GL 14-Gewinde
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05240314
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030182
  • 95.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dimrothkühler nach DIN 12591. Dimroth- und Schlangenkühler mit Kern und Hülse NS 14/23 oder NS 29/32. Mit 2 Gewinden GL 14, komplett mit 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven, hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Typ: Dimrothkühler
Mantellänge: 160mm
Schliff: 14/23 NS
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12591 und zusätzlich zur DIN-Norm
Für kondensierende Dämpfe
Je 1
Duran Glas
Kühloberfläche:440 cm2
250 mm
29/32
Dimroth Kondensator
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Dimrothkühler aus Duran™ Glas mit GL 14-Gewinde > Halsweite: 29/32, Gefäßlänge: 250 mm