Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Aufsätze für Extraktoren nach Soxhlet
Für die Extraktion von Flüssigkeiten mit speziellen leichten Lösungsmitteln. Lenz Laborglasinstrumente™ Extraktionsaufsätze nach Soxhlet sind aus langlebigem DURAN™ Rohr gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05395131
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10662361
  • 82.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN12602 und Soxhlet
  • Mit Kegel NS 29/32
  • Erhältlich mit/ohne NS-Absperrhahn
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
Entnahmeköpfe
70 mL
Duran Glas
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Aufsätze für Extraktoren nach Soxhlet > Kapazität: 70 ml