Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet-Extraktoren mit Allihn-Kondensator
Für die Extraktion aus Feststoffen mit Lösungsmitteln
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 05365049
Artikelnummer. 10346121
  • 366.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Das Lösungsmittel wird kontinuierlich zurückgeführt und zuvor aus der extrahierten Probe destilliert
    Kontakt mit dem Volumenkörper erneut herstellen
  • Der Extrakt konzentriert sich auf den Destillationskolben
  • Die Methode ermöglicht eine effektive Trennung mit relativ geringen Mengen extrahierender Lösungsmittel
  • Die kompletten Apparate (alle aus DURAN™-Schläuchen) bestehen aus:
    • Extraktor in kompakter und robuster Bauweise, mit Kolbenanschluss NS29/32
    • Allihn Kondensator mit Gewinde GL 14
    • Rundkolben
Spezifikation
Spezifikation
DURAN-Schläuche
250 ml-Extraktor, Allihn-Kondensator (NS 45/40) und 500 ml-Rundbodenkolben
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet-Extraktoren mit Allihn-Kondensator > Im Lieferumfang enthalten:250 ml-Extraktor, Allihnkühler (NS 45/40) und 500 ml-Rundbodenkolben