Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Die Sampling Systems™ PharmaScoop™ Schaufel aus Edelstahl ist ideal für die Entnahme und Probenahme in pharmazeutischen und hygienischen Umgebungen.
Marke:  Sampling Systems™ A316-250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15819621
  • 92.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Sehr hochwertige Schaufeln
  • Strapazierfähige Bauweise
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Nutfrei
  • Mattierte Oberfläche
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • GMP-konform
Spezifikation
Spezifikation
Pulverschaufel
250 ml
75 mm
120 mm
Edelstahl (316L)
Hochglanzpoliert
235 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™ > Kapazität: 250 ml