Learn More
Buerkle™ StopCock PA leitfähig, überwurfm.3/4 in.-Winkel/Tüll
Der StopCock PA leitfähig, überwurfm.3/4 in.-Winkel/Tüll ist aus elektrisch leitfähigem PA hergestellt.StopCock PA passt auf 3/4 in.-Außengewinde und mit dem mitgelieferten Adapter auf 3/4 in.-Innengewinde und damit auf fast alle handelsüblichen Kanister und Fässer mit Bodenablassgewinde.
Marke:  Buerkle™ 0525-1100
Artikelnummer. 11981451
  • 35.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Handelsübliche Ablasshähne aus den Werkstoffen Polyethylen oder Polypropylen können nicht für Lösungsmittel eingesetzt werden.
Der Ablasshahn StopCock PA ist aus elektrisch leitfähigem Polyamid hergestellt und somit für Lösungsmittel bestens geeignet.
StopCock PA passt auf 3/4 in.-Außengewinde und mit dem mitgelieferten Adapter auf 3/4 in.-Innengewinde und damit auf fast alle handelsüblichen Kanister und Fässer mit Bodenablassgewinde.
Die Ablasshähne StopCock passen auf alle Behälter mit G 3/4 in. Anschlussgewinde. Mit Gewinde-Adaptern lassen sich die Hähne an fast alle anderen Behälter anschließen.
  • Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfverhinderer
  • Mit Reduzier-Auslauftülle für enge Flaschenöffnungen, 6–8 mm Außendurchmesser
  • Medienberührte Teile PA elektrisch leitfähig und PTFE
  • Lieferung inklusive elektrisch leitfähigem PA Adapter für 3/4 in. Innengewinde
  • Absolut dichtschließend
  • Besonders leichtgängig
  • Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position des Hahns
  • Druckbeständig bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufwinkel und Tülle)
Spezifikation
Spezifikation
Elektrisch leitfähiger Ablasshahn
Polyamid
Adapter aus Polyamid
Dokumentation
Brochures
Flyers
Name des Produkts
Buerkle™ StopCock PA leitfähig, überwurfm.3/4 in.-Winkel/Tüll > Material:Polyamid