Learn More
Kimberly-Clark™ Kimcare General Handreiniger für die häufige Verwendung
Die sanfte Waschlotion eignet sich perfekt zum Nachfüllen von Spendern in stark frequentierten Waschräumen und ist eine kosteneffektive, professionelle Lösung für hohe Hygienestandards und Sauberkeit im Unternehmen.
Marke:  Kimberly-Clark™ 6335
98.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12734336
  • 170.00 CHF / 4 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiße, leicht parfümierte Waschlotion
  • Die weiße, leicht parfümierte Waschlotion ist eine kosteneffektive, professionelle Lösung für hohe Hygienestandards und Sauberkeit im Unternehmen
  • Perfekt für stark frequentierte Waschräume
  • Kosteneffektive Lösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handreiniger
Liquid
29 x 19 x 13 cm
Jugs
4 x 5 L
5 l
Weiß
ISO 14001, ISO 9001
Geeignet für stark frequentierte Waschräume
4 Packungen
5.3 gal.
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimcare General Handreiniger für die häufige Verwendung > Fassungsvermögen: 5 l