Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Dual O2/CO2 (0–25% O2, 0–50.000 ppm CO2) mit Sensoren mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren
Ideal für Ihre Einrichtung, wenn Sie Stickstoff, Helium und/oder Argon verwenden. Der Monitor eignet sich auch für den Einsatz in beengten Räumen, wie z. B. kryogenen Anlagen. Sensoren mit einer Lebensdauer von 10 Jahren und mehr.
Marke:  PureAire Monitoring Systems, Inc. 99144
Artikelnummer. 16228831
  • 3730.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE
76 mm
3,15 in.
095 % rel. Feuchtigkeit
-40 bis +55 °C
2 Jahre nach ETD
0,5 kg
165 mm
3 in.
3 x 6,5 x 3,15 in.
80 mm
-40 bis +134 °F
24V
1,1 lb.
6,5 in.
Name des Produkts
PureAire Monitoring Systems, Inc. Dual O2/CO2 (0–25% O2, 0–50.000 ppm CO2) mit Sensoren mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren > Dual-Monitor