Learn More
asecos™ Auffangwanne PE unterfahrbar mit PE-Gitterrost und Leckageanzeige
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke: asecos™ 40052
Beschreibung
- PE Grau
- Gitterrost: PE
Spezifikation
Grau | |
220 L | |
Painted Spill Sump | |
918.00 mm | |
918.00 mm | |
400.00 mm | |
1314.00 mm | |
42.5 kg |
58.1 gal. | |
Polyethylen | |
36.14 in. | |
36.14 in. | |
15.75 in. | |
51.73 in. | |
93.70 lb. |