Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A sind mit einem Polypropylenstopfen versehen, der sich durch einen Braunglasstopfen austauschen lässt. Die dunklen Flaschen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Mit Chargennummer und Zertifikat. USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.
Marke:  Brand™ 37407
77.48 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11864020
  • 81.80 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus braunem Borosilikatglas.
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Dunkles Glas schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
  • Stopfen aus Polypropylen, austauschbar gegen Stopfen aus Braunglas.
  • Mit Chargennummer und Zertifikat. Individuelles USP-Zertifikat und USP-Chargenzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
100 ml
±0.10 ml
2 Stück
A
DAkkS-Kalibrierung und USP
Braun
Borosilikatglas
Enghals
± 0.10 ml
14/23
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
  • Brand BLAUBRAND (DE)
    Brand BLAUBRAND (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND (DE)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    0
    Minuten
    20
    Sekunden
    6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Bernsteinfarben; Polypropylen-Stopfen Nr. 14/23; Fehlergrenze:±0,10 ml