Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Trapezförmige Messkolben mit Polypropylenstopfen verhindern ein Umkippen und gewährleisten einen festen Stand auf geraden Flächen.
Marke:  Brand™ 36403
54.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10169850
  • 55.60 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
  • Kippfestigkeit und Stabilität durch flache Oberfläche.
  • Stopfen aus Polypropylen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
5 ml
±0.025 ml
±0,025 ml
A
7/16
DIN EN ISO 1042, USP- und DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Klar
Borosilikatglas
2 Stück
Ja
Trapezförmig
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
  • Brand BLAUBRAND (DE)
    Brand BLAUBRAND (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND (DE)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Transparent; Polypropylen-Stopfen Nr.:7/16; Fehlergrenze:±0,025 ml