Learn More
Molecular Probes™ Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for Red Lasers, 2.5 μm
AlignFlow™ Ausrichtungs-Beads der Durchflusszytometrie für Rot-Laser, 2,5 μm
Marke:  Molecular Probes™ A16501
431.48 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15363966
  • 644.00 CHF / 3 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 2 Fläschchen mit Alignflow™ Beads (1,5 ml pro Fläschchen).Bei 2 bis 8 °C lagern.
2,5 μm
Durchflusszytometer
3 mL
Kernspezifikationen
Färbemittel
Fluoreszent
633 oder 635
Suspension
Raumtemperatur
AlignFlow™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2907355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2024 Catalog NumberA16501
Chargennummer2720234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2023 Catalog NumberA16501
Chargennummer2622391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2023 Catalog NumberA16501
Chargennummer2557358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2022 Catalog NumberA16501
Chargennummer2454143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2022 Catalog NumberA16501
Name des Produkts
Molecular Probes™ Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for Red Lasers, 2.5 μm > 3 ml