Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ gepuffertes Peptonwasser
Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.
Marke: Thermo Scientific™ DB0509M
3759.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Sparen Sie Zeit bei der Herstellung großer Mengen Anreicherungsmedien für die Lebensmittelmikrobiologie mit Thermo Scientific™ Dry-Bags™ mit gepuffertem Peptonwasser. Das bestrahlte Medium wird in einem leichten und durchsichtigen Kunststoffbeutel geliefert – einfach Wasser hinzufügen und das Medium ist gebrauchsfertig. Jeder Beutel liefert 20 l Medium, das durch den Auslasssschlauch entnommen werden kann.
Verwenden Sie gepuffertes Peptonwasser für die Voranreicherung vor der selektiven Anreicherung zur Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln. Es liefert zudem die Bedingungen für die Wiederbelebung von Zellen, die bei Prozessen zur Lebensmittelkonservierung geschädigt wurden.
Praktisch
- Schnelle und einfache Zubereitung — lediglich entionisiertes Wasser über einen Sterilfilter zugeben und der Dry-Bag ist in minutenschnelle gebrauchsfertig. Vorsterilisiertes Wasser kann unter aseptischen Bedingungen hinzugefügt werden.
Kostengünstig
- Leicht zu transportieren – das Abwiegen von Medien und die Sterilisation entfallen, was den Arbeitsaufwand für die Medienvorbereitung und die Anforderungen an die Ausstattung erheblich reduziert.
Sicher:
- Keine Handhabung von Glasgeräten oder Abwiegen von Nährmedien, kein Einsatz von zusätzlichen Supplementen – leere Beutel werden im normalen Laborabfall entsorgt.
Qualitätsgarantie
- Für jede Charge sind Qualitätszertifikate erhältlich, die den Aufwand zur Qualitätskontrolle erheblich senken.
Arbeitsablauf
- Dry-Bags sind einfach in die Arbeitsabläufe im Labor und in Geräte wie z.B. automatische Dilutoren integrierbar.
Anwenderfreundlich
- Dry-Bags bieten ein einfaches Befüllen und Dispensieren bei gleichzeitig minimalem Training.
Platzsparend
- Praktische Verpackung in flachen Kartons mit fünf oder zehn Dry-Bags bedeutet einen relativ geringen Platzbedarf im Vergleich zu gebrauchsfertigen Medien. Die Herstellung kann bedarfsabhängig erfolgen.
Das rehydrierte Dry-Bag-Medium kann bis zu 3 Tagen bei Raumtemperatur (außerhalb starker Lichtquellen) aufbewahrt werden. Dry-Bags sind mit praktischem Filter oder ohne Filter als kostengünstigere Option erhältlich. Für Dry-Bags ohne Filter sind autoklavierbare, wiederverwendbare Filter erhältlich (DB0200A). Für mehr Komfort empfehlen wir, die Dry-Bags mit der Thermo Scientific Peristaltikpumpe (DB2000A oder DB3000A) zu befüllen und das Medium mit dem Thermo Scientific automatisierten Dilutor (DB4000A) abzufüllen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Specifications
Durchsichtig, strohfarben | |
Gepuffertes Peptonwasser | |
Voranreicherungsmedium | |
Gehäuse 20L |
10°bis 30 °C | |
Dry-Bags™ mit Filter | |
10 Stück/Packung |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
91Stunden
2Minuten
58Sekunden
15Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.