Learn More
BRAND™ Pyknometer, nach Gay-Lussac, BLAUBRAND 100 ml, justiert, DURAN
Konstruktion aus Borosilikatglas. Das Volumen in cm3 wird mit einer Genauigkeit von 3 Dezimalstellen angegeben.
Marke: BRAND™ 43338
102.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- DIN ISO 3507
- Gay-Lussac-Stil
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Inklusive Einzelzertifikat
- Stopfen NS10/19 mit Kapillare
- Oberseite des Stopfens geschliffen und poliert
- Das Volumen in cm³ wird auf 3 Dezimalstellen genau angegeben
Spezifikation
Je 1 | |
100 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Gay-Lussac-Pyknometer |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pyknometer, nach Gay-Lussac, BLAUBRAND 100 ml, justiert, DURAN > Volumen:100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur