Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Wasserstoff
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
Marke: Dräger™ CH30301
Beschreibung
- Glasfläschchen
- Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1 800 772 6733.
Spezifikation
Fluorwasserstoff 1,5/b (Gas oder Dampf) | |
15 ppm | |
10/Schachtel |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Hydrogen Fluoride 1.5/b
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.