Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Wasserstoff
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
180.00 CHF - 289.00 CHF
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10325192
|
Dräger™
CH30301 |
Fluorwasserstoff 1,5/b (Gas oder Dampf) | 15 ppm |
180.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10530663
|
Dräger™
8101041 |
Wasserstoffperoxid 0,1/a (Gas oder Dampf) | 0,1 bis 3 ppm |
289.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Glasfläschchen
- Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1 800 772 6733.
Spezifikation
10/Schachtel |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrogen Fluoride 1.5/b
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.