Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas
Hergestellt aus PTFE-ummanteltem Magnetkern aus Alnico V. Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe sind autoklavierbar.
Marke:  Fisherbrand™ 001.125.8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11808952
  • 15.60 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Behälter & Gefäße, Heizrührer
25 mm
Zylinder
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
8 mm
10/Packung
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas > Abmessungen (Durchm. x L): 8 x 25 mm (Durch. x L)