Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 12%, 1.0 mm, 10-well
Trennungsbereich: 20 bis 250 kd; Trennungstyp: Denaturierung, nativ; Zur Verwendung mit: XCell SureLock Mini
Marke: Invitrogen™ XV04120PK20
228.00 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 20 Fertiggele
Description
Novex™ Value Tris-Glycin-Minigele für die Proteintrennung zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die preiswerten, auf traditioneller Laemmli-Protein-Elektrophorese basierenden Novex™ Value Tris-Glycin-Polyacrylamid-Gele erzielen eine gute Trennung und Auflösung von Proteinen. Jede Packung enthält 20 Gele.
Zu den Merkmalen der Novex Value-Gele gehören:- Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle Laufbedingungen – Trennen von Proteinen unter konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten
- Verbesserte Haltbarkeit – Lagerung der Gele mindestens 12 Monate bei 4 °C
- Verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
Services
Bis zu 12 Monate
Specifications
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). Haltbarkeit bis zu 12 Monate je nach Geltyp. |
|
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini | |
Mini | |
Tris-Glycin | |
Denaturierend, nativ | |
Protein | |
Denaturierend, nativ | |
Proteingelelektrophorese | |
Molekulargewicht | |
20/Packung | |
Bei 4 °C lagern. Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate. | |
1D-Well | |
8 cm | |
8 cm |
4–12%ige Value Tris-Glycin-Gels, 1,0 mm, 10-Well, 20 Stück/Karton | |
4 bis 12% | |
1,0 mm | |
Seite Gradient | |
bis zu 25 µl | |
20 bis 250 kDa | |
10-Well | |
ART Gel | |
Novex Value™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
1,0 mm | |
8 cm | |
8 cm |