Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
Zur Gasdetektion
Marke:  Dräger™ CH28101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10153671
  • 257.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Anmerkung: Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von unserem Fisher Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
Schwefelwasserstoff 0,2 %/a
0,2 bis 7 vol.%
10
32 bis 140 °F
40 mg/l
1+2
2 min
0°bis 60 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff > Schwefelwasserstoff 0,2 %/A; Messbereich:0,2 bis 7 Vol.-%