Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Kohlendioxid
Detektorröhrchen
Marke:  Dräger™ 6728521
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10629503
  • 347.46 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Konzentrationen können direkt durch Farbänderung der Skala abgelesen werden, die auf das Röhrchen aufgedruckt ist. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis: Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Eine Erweiterung der aufgeführten Messbereichs ist bei einigen Detektorröhrchen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei Fisher Scientific™ unter der Rufnummer 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
Kohlendioxid
100 bis 3000
5 min
15 bis 25 °C
23 mg/l
10
59 bis 77 °F
Kohlendioxid 100/a-p
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Kohlendioxid > Kohlendioxid (100/a-p); Messbereich:100 bis 3000ppm