Learn More
LevGo™ 300 x Spatula 140mm Opaque Antistatic
Dispensierung oder Probenahme von Pulvern und weichen Feststoffen. Die antistatischen LevGo™ Einweg-Spatel sind autoklavierbar. Sie passen perfekt zu den 15 ml- und 1,5 ml-Standardröhrchen.
Marke: LevGo™ HS120005
38.48 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das größenbedingte Design passt optimal für 15- und 1,5 ml-Röhrchen
- Ideal für die dosierte Abgabe oder die Probenahme von Pulvern oder weichen Feststoffen
- Bruchfest in flüssigem Stickstoff
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Basen
- Kann mit heißen Flüssigkeiten verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spatel | |
Steril | |
Undurchsichtig | |
140 x 3,5 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30