Learn More
Corning™ Sterile Mikrospatel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus festem ungiftigem Polystyrol besticht durch ihre hohe chemische Beständigkeit gegenüber wässrigen Lösungen. Corning™ Sterile Mikrospatel sind die optimale Lösung für Anwendungen in den Bereichen der Molekularbiologie, gefriergetrocknete Proben sowie die kontaminationsfreie Probenentnahme.
Marke:  Corning™ 3012
Artikelnummer. 10068061
  • 150.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-10-2025
Beschreibung
  • Einwegartikel
  • RNase-/DNase-frei
  • Antistatisch, nicht pyrogen
  • Strahlensterilisiert, einzeln verpackt
Bestellinformation
Die Einzelverpackungen wurden strahlensterilisiert
Compliance
  • Zertifiziert als nicht-pyrogen
  • Entspricht den Anforderungen der USP Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steril
Ja
Anwendungen in der Molekularbiologie, lyophilisierte Proben und kontaminationsfreie Probenahme
Mit einem V-förmigen Löffel an einem Ende und einer flachen konischen Klinge am anderen Ende
15.2 cm
USP Klasse VI, nicht pyrogen, zertifiziert RNase- und DNase-frei
Mikrospatel
5,98 in.
Polystyrol
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33024025 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/06/2025 Catalog Number3012
Chargennummer32723033 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog Number3012
Chargennummer26223029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog Number3012
Chargennummer23323023 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/10/2023 Catalog Number3012
Chargennummer01023064 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/06/2023 Catalog Number3012
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sterile Mikrospatel > Mikrospatel, konisches Ende/Schaufel