Learn More
Bohlender™ BOLA™ -Temperaturfühler Lemo (PT 1000)
Temperatursonde aus PTFE und Edelstahl mit PFA-beschichtetem Kabel.
Marke: Bohlender™ P1962-15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Messsensor PT 1000 in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr
- Durchmesser der Temperatursonde: 8 mm
- Spitzendurchmesser: 6 mm
- Ringdurchmesser der Hülse: 12 mm
- Nutzlänge: 200 mm
- Mit grünem PFA-beschichtetem Kabel (Länge: 1,5 m) und montierter Lemo-Stecker Größe 1
- 2-adriges System
- Typische Reaktionszeiten: T 50: 16 bis 18 Sekunden, T 90: 47 bis 50 Sekunden
Spezifikation
2-adriges System | |
Lemo™ Stecker Größe 1 | |
10 in. |
PFA-beschichtet | |
PTFE, Edelstahl | |
260 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ -Temperaturfühler Lemo (PT 1000) > Temperaturfühler Lemo PT 1000; Material:PTFE, Edelstahl; Anschlusstyp:LEMO™ -Stecker Größe 1; Länge (metrisch):260 mm; Typ:2-adriges System
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur