Learn More
Gosselin™ Gosselin™ T-förmiger Inokulationsspatel aus Polystyrol
Für die Verteilung auf festen Medienoberflächen in mikrobiologischen Anwendungen. Die T-förmigen Gosselin™ Impfspatel sind aus Polystyrolkunststoff gefertigt.
Marke: Gosselin™ ETAT-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Präziser
- Steril und wegwerfbar
- In manipulationssicheren Schnellverschlussbeuteln verpackt
Spezifikation
Ja | |
148 mm | |
T-Form |
Grün | |
1500er-Packung | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ T-förmiger Inokulationsspatel aus Polystyrol > Grün; 5 Kisten x 300 Beutel mit 1 Stk
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur