Learn More
Miele Professional™ Deckel
Abdecknetz A2 zur Fixierung von empfindlichem Spülgut
Marke: Miele Professional™ 3830460
87.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für 1/2-Einsätze
- Metallrahmen rilsaniert, mit Kunststoffnetz bespannt
- Größe: 216 x 456 mm
Spezifikation
Kunststoffbeschichtetes Metall | |
Plastic | |
456 x 216mm |
Abdecknetz, Hälfte | |
A 2 | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Deckel > Größe (L x B):456 x 216mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur