Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Coliwasa Probenehmer aus Borosilikatglas
Bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und können wiederholt gereinigt werden
Marke: DWK Life Sciences 885230
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die PTFE-Dichtung ermöglicht eine Probenahme bis zu 0.5 Zoll (1.3 cm) über dem Fassboden
- Die positive Dichtung ermöglicht den verlustfreien Transport von Probenmaterial in die Flasche
- Aus einem vollen 55 Gallonen-Fass (208 l) kann eine Probe von 200 ml gewonnen werden
- Verfügbar, vorgepackt zur Entsorgung nach einmaligem Gebrauch oder nicht vorgepackt für wiederholten Gebrauch
Bestellinformation
- Fassungsvermögen: 200 ml (6.8 oz.)
- Abmessungen: Durchmesser x Breite: 0.88 x 42 Zoll (2.2 x 107 cm)
Spezifikation
Coliwasa Probenehmer ohne Scoring | |
PTFE | |
200 mL | |
0,86 in. | |
2,2 cm | |
106,6 cm |
Borosilikatglas | |
6.76 oz. | |
0,5 in. | |
1,3 cm | |
42 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Coliwasa Probenehmer aus Borosilikatglas > Nicht vorgepackter Coliwasa Probenehmer aus Borosilikatglas
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur