Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Die Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender mit festem Volumen verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Für allgemeine Dispensieranwendungen.
Marke:  BRAND™ 4600221
490.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15478053
  • 504.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Neuer Ablassschlauch, mit oder ohne Umwälzventil
  • Neues Ventilsystem – keine zusätzlichen Dichtungsringe erforderlich, dadurch wird die Reinigung und Vorbereitung für das Autoklavieren erleichtert
  • Einfaches Vorspülen durch optimierte Flusskanäle
  • Weniger Dispensierkraft – besonders bei Geräten mit großen Volumina
  • Sichere Volumeneinstellung mit internem ausgekehltem Kanal (analog einstellbare Instrumente)
  • Drehbarer Schraubverschluss – stört nicht beim Dispensieren
  • Einfache Kalibrierung und Anpassung zur Einhaltung der GLP-Richtlinien
  • Zur Reinigung zerlegbar
  • Austauschbares Füll- und Ablassventil mit Sicherheitskolben (verriegelt, wenn das Ablassröhrchen nicht montiert ist)
  • 360° drehbarer Ventilblock ermöglicht das Anbringen von Flaschenetiketten in Richtung des Anwenders
  • Der Teleskopfüllschlauch passt sich problemlos an Flaschen unterschiedlicher Größe an
  • Digitale und analog einstellbare Modelle
  • DE-M-Markierung
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 % (10 μl)
Autoklavierbar bei 121 °C
Rot
2 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 9001
Mit Umwälzventil
Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
    Brand Dispensette S Accessories
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:56
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:56
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Cleaning (DE)
  • Brand Dispensette S Cleaning
    Brand Dispensette S Cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Cleaning
  • Brand Dispensette S Startup (DE)
    Brand Dispensette S Startup (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:31
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:31
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Startup (DE)
  • Brand Dispensette S Teaser
    Brand Dispensette S Teaser
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Teaser
  • Brand Dispensette S Startup
    Brand Dispensette S Startup
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Startup
  • Brand Dispensette S Teaser (DE)
    Brand Dispensette S Teaser (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Teaser (DE)
  • Brand Dispensette S Accessories (DE)
    Brand Dispensette S Accessories (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:53
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:53
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Accessories (DE)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Instructions
Manuals
Name des Produkts
BRAND™ Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser mit festem Volumen > Mit Umluftventil; Volumen: 2 ml