Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Polyethersulfon
Fisherbrand™ Polyethersulfon-Membranen zeichnen sich durch eine äußerst asymmetrische Porenstruktur aus, die eine effektive Beladungskapazität und eine hohe Durchflussrate bietet.
Marke: Fisherbrand™ 0444A00023
80.28 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die hochgradig asymmetrische Porenstruktur bietet eine effektive Tragfähigkeit und eine hohe Durchflussrate
- Hydrophil und aus Polyethersulfon-Polymer
- Entwickelt zur Entfernung von Partikeln während der allgemeinen Filtration
- Durch die geringen Protein- und Wirkstoffbindungseigenschaften ist es ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen Anwendungen
Spezifikation
Yes | |
Weiß | |
0,45 μm | |
21 ml/min/cm2 | |
16 l/min/cm2 | |
100/Packung | |
Ja |
2.7 bar | |
PES | |
Unsteril | |
Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von speziellen chemischen Reagenzien, Flüssigkeiten mit hohen Temperaturen, Filtration von Medikamenten | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe | |
47 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Membranen aus Polyethersulfon > Porengröße: 0.45 um; Durchmesser: 47 mm; flache Scheibe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur