Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gaswaschflasche
Gasspülflaschen nach Drechsel mit Filterscheibe
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05510113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596
- Komplett mit Kopf (mit Filterscheibe)
- Schliffverbindung: NS 29/32
- Material: DURAN™ Schläuche (Kopf), Borosilikatglas 3.3 (Flasche)
Spezifikation
500 mL | |
GL 14 Anschlüsse | |
DURAN™ Schlauchkopf, Borosilikatglasflasche 3,3 | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gaswaschflasche > Fassungsvermögen (metrisch); 500 ml, Porosität:1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur