Learn More
BD Discardit™ zweiteilige Spritze mit seitlichem Luer-Anschluss
Für sterile Anwendungen. BD Biosciences™ Discardit™ Zweiteilige Spritzen mit seitlichem Luer-Anschluss werden nach einmaliger Verwendung entsorgt.
Marque: BD 300296
Description
- Steril
- Einmalgebrauch
- Zweiteilige Spritze
- Luer-Slip
- Einwegspritze
- Transparent
Spécification
Polypropylen-Gehäuse | |
Ohne Nadel | |
Ja | |
80 Packungen | |
Luer-Lock-Anschluss, exzentrisch | |
Steril |
Klar | |
Zweiteilige Spritze mit exzentrischem Luer-Anschluss | |
1 mL | |
20 ml | |
Ja |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.