Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
Marke: Axygen™ HGB15-14MC-1
Beschreibung
Spezifikation
Axygen horizontale Gelbox, 15 cm | |
Mehrkanal-kompatibler Kamm | |
14 | |
1 mm |