Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Galactopyranoside (FDG)
Zellen-permeabel
Marke:  Invitrogen™ F1179
583.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
729.60 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11584756
  • 776.00 CHF / 5 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Fluoreszein di-β-D-Galactopyranosid (FDG) ist eines der empfindlichsten Substrate für Galactopyranoside. Nicht fluoreszierendes FDG wird sequentiell durch β-Galaktosidase hydrolysiert, zunächst zu Fluoreszeinmonogalaktosid (FMG) und dann zu hochfluoreszierendem Fluoreszein. Auf die enzymvermittelte Hydrolyse von FDG kann die Erhöhung der Absorption oder Fluoreszenz folgen. Empfindliches Substrat für Galactoside.
Beta-Galactosidase-Assays, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Durchflusszytometrie, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Membrangängig
Fluoreszent
Beta-Gal-Substrat
490⁄514
Raumtemperatur
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
5 mg
Chemisches Substrat
Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer, Durchflusszytometer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2920603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog NumberF1179
Chargennummer2668588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog NumberF1179
Chargennummer2351956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2021 Catalog NumberF1179
Chargennummer2251154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2020 Catalog NumberF1179
Chargennummer2157198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2019 Catalog NumberF1179
Name des Produkts
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Galactopyranoside (FDG) > 5 mg