Learn More
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs
Marke: Gibco™ 12372001
Beschreibung
Gibco CD Hybridoma Medium wurde speziell für die Fähigkeit entwickelt, das Wachstum von Hybridomen für die Antikörperproduktion zu unterstützen.
- Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
- Formuliert ohne L-Glutamin für Stabilität
- Proteinfreie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
- Praktisches, anwenderfreundliches Advanced Granulation Technology (AGT™) Format
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Myelomzellen, Hybridome | |
1 X | |
Hybridom-Medium | |
Unsteril | |
Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot | |
AGT™, Gibco™ | |
Nasseis | |
Calcium, Magnesium, Natriumphosphat | |
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C, dunkel und trocken Versandbedingungen: Gelpackungen Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinfrei, chemisch definiert, Protein-frei | |
Pulver (AGT) | |
Serumfrei | |
Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
3,66 g/l | |
100 L | |
Niedrig | |
Zertifiziert | |
CO2 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3083049 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |
2387907 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |
2481054 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |
2519529 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |
2531012 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12372003,12372025,12372001,12372017 |