Learn More
Vitlab™ Genius II Flaschenaufsatz-Dispenser
Vitlab™ Genius II Flaschenaufsatz-Dispenser ist praktisch universell einsetzbar und kann mit vielen organischen und anorganischen Lösungen verwendet werden.
Marke:  Vitlab™ 1625505
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15660925
  • 396.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriermechanismus zur Einstellung im Rahmen der Prüfmittelüberwachung
  • Auslassventil mit Sicherheitskugel schließt, wenn kein Auslassschlauch montiert ist
  • Ventilblock dreht frei um 360° auf der Flasche mit Standardgewinde GL 45
  • Verschiedene Adapter ermöglichen die Verwendung der Dispenser auf Flaschen unterschiedlicher Größe
  • Für einen besseren Halt des Aufnahmeröhrchens ist das Einlassventil mit einer Olive ausgestattet
  • Nennvolumen 2 bis 10 ml inklusive Adapter GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 125 bis 240 mm)
  • Nennvolumen 25 bis 100 ml inklusive Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 170 bis 330 mm)
Spezifikation
Spezifikation
1,0 bis 10 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Vitlab™ Genius II Flaschenaufsatz-Dispenser > Volumen: 1.0 bis 10.0 ml