Learn More
Grant Instruments™ Reagenzglastablett
Für 3 bis 5 SR-Gestelle. Zur Verwendung mit Grant Schüttelwasserbädern
Marke:  Grant Instruments™ TF26
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15395822
  • 338.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Gewindebohrungen für Kolbenklammern oder Halter für Deep-Well-Platten (= 2 ml).Grant Instruments™ Kolbentabletts für Grant Schüttelwasserbäder sind mit SR-Plattenhaltern und -gestellen kompatibel oder können allein für die Aufnahme von Beuteln und verschiedenen Gefäßen verwendet werden.
  • Für Kolben von 25 bis 1000 ml
  • Für die Verwendung mit folgenden Schüttelwasserbädern:
    • LSB12
    • LSB18
    • OLS26
  • Kompatibel mit SH-Plattenhaltern oder SR-Gestellen
  • Das TF26 Reagenzglastablett ist auch kompatibel mit SR-Gestellen
  • Kann einzeln verwendet werden, um Beutel und verschiedene Gefäße unterzubringen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 bis 1000 ml
OLS26
Probenflaschengestell
Name des Produkts
Grant Instruments™ Reagenzglastablett > Kann verwendet werden mit: OLS26