Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 Analyse- und Vorsäulen
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit diesen Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis.
auf Anfrage - 1096.71 CHF
Spezifikation
Flussrate | 1 ml/min |
---|---|
pH | 0 bis 14 |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Responsibly packaged |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11391693
|
Thermo Scientific™
035321 |
250 mm | 4 mm | 10 μm | Mischmodus |
1012.89 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11391703
|
Thermo Scientific™
039568 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | Mischmodus |
1096.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11381703
|
Thermo Scientific™
039567 |
35 mm | 4 mm | 10 μm | Mischmodus |
274.46 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15530224
|
Thermo Scientific™
088763 |
50 mm | 2 mm | 10 μm | Mischmodus |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15520224
|
Thermo Scientific™
088762 |
250 mm | 2 mm | 10 μm | Mischmodus | N/A | ||||||
Beschreibung
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit den Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analyse- und Vorsäulen. Diese Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis bieten eine hervorragende Auflösung und Peakform und sind die Säulen der Wahl für die Ionenpaar- oder Ionensuppressionschromatographie. Die Packung ist ein neutrales, makroporöses Ethylvinylbenzol-Polymer mit großer Oberfläche, quervernetzt mit 55 % Divinylbenzol, wodurch IonPac NS1 Säulen beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen sind und gleichzeitig die Verwendung von Eluenten mit pH-Werten von 0 bis 14 ermöglichen.
Säulen auf Polymerbasis für effiziente Umkehrphasentrennungen- Ideal für die Trennung großer Moleküle mit lokaler Aufladung wie z. B. Tenside geeignet
- Kann für herkömmliche polymere Umkehrphasenanwendungen verwendet werden
- Für die Ionenpaarchromatographie für schwierige Trennungen
- Erhältlich in Partikelgrößen von 5 und 10 μm
Verwenden Sie IonPac NS1-Säulen für zuverlässige Trennungen von verschiedenen Verbindungen: Aliphatische Karbonsäuren mit hohem Molekulargewicht, Alkyl- und aromatische Sulfate und Sulfonates, quaternäre Ammoniumionen, wasserlösliche Vitaminen, Schwefeloxide, Metall-Zyanid-Komplexe, Phenole
Spezifikation
1 ml/min | |
0 bis 14 | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.