Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Boreskope
Cole Parmer Digi-Sense-Boreskope verfügen über eine flexible Sonde mit Kamera. Ideal für die Inspektion von Kanalarbeiten, Kabelverlegungsstellen, Rohrleitungen und Fahrzeugen geeignet.
Marke: Digi-Sense™ 20250-28
Includes: Sonde, Spiegel, Haken, Magnet, Tragetasche, USB-Kabel, 5 V-Gleichstrom-Ladegerät, Video-Ausgangskabel, wiederaufladbarer 3,7 V-Lithium-Akku
Beschreibung
- Die Sonde mit Kamera an der Spitze ermöglicht eine einfache Anzeige in schwer zugänglichen Bereichen
- Der helle LCD-Monitor ermöglicht die sofortige Anzeige des untersuchten Bereichs
- Das verstellbare LED-Licht mit Kamera an der Spitze gibt das erforderliche Licht in schwach beleuchteten Bereichen oder passt sich bei der Betrachtung reflektierender Objekte an, um Washouts zu vermeiden
Compliance
CE; IP67
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
LCD-Farbmonitor | |
CE; IP67 | |
IP67. | |
4 einstellbare LED-Leuchten | |
3.0 Zoll | |
Ja |
Integrierte Lithium-Batterie | |
Nein | |
Englisch, Deutsch | |
Akku; Laden über USB | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Digi-Sense Boreskope >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur