Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ Ampullenöffner
Zum einfachen und sicheren Öffnen von Ampullen. Bel Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ Ampullenöffner ermöglichen das einhändige Öffnen von bis zu 3 Ampullen gleichzeitig.
Marke: Bel-Art™ F38952-0000
70.74 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum einfachen und sicheren Öffnen von Ampullen. Bel Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ Ampullenöffner ermöglichen das einhändige Öffnen von bis zu 3 Ampullen gleichzeitig.
- Durch Herunterdrücken des Deckels werden die Ampullenhälse sauber eingerastet
- Scharfe Kanten befinden sich außerhalb Reichweite im Inneren des Geräts
- Mit 4 Einsätzen, um das Öffnen von 1, 2, 5 und 10 ml-Ampullen zu ermöglichen
- Der durchsichtige Kunststoff ermöglicht jederzeit freie Sicht auf den Ampulleninhalt
- Aufbau aus Copolyester mit hohe Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Klar | |
8,25cm | |
9,52cm | |
7,62cm | |
3,75 x 3 x 3,25 in. (9,52 x 7,62 x 8,25 cm) | |
4 Einlage, um das Öffnen von 1, 2, 5 und 10 ml-Ampullen zu ermöglichen |
Ampullenöffner | |
3,25 in. | |
3,75 in. | |
3 in. | |
Copolyester | |
Bauweise des Kartons ermöglicht einhändiges Öffnen von bis zu 3 Ampullen gleichzeitig, Durchsichtigkeit sorgt jederzeit für eine ungehinderte Sicht |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Bel-Art BreakSafe ampoule opener
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
23Stunden
19Minuten
16Sekunden
52