Learn More
IKA™ DINS-1 Adaptersatz
Adapter gemäß DIN-53019Norm.
Marke: IKA™ 0025000387
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spindelgeometrie: Zylinder
- Verbindung: Gewinde M2,5 LH
- Flow Jacket: Ja
- Befestigungsklammer: Ja
- Abmessungen (B x H x D): 390 x 102 x 310 mm
- Min. FSR Match ROTAVISC lo-vi: 0,6 mPas
- Max. FSR Match ROTAVISC lo-vi: 50000 mPas
- Min. FSR Match ROTAVISC me-vi: 6,1 mPas
- Max. FSR Match ROTAVISC me-vi: 50000 mPas
- Min. FSR Match ROTAVISC hi-vi I: 12,2 mPas
- Max. FSR Match ROTAVISC hi-vi I: 50000 mPas
- Min. FSR Match ROTAVISC hi-vi II: 48,8 mPas
- Max. FSR Match ROTAVISC hi-vi II: 50000 mPas
Spezifikation
Adapterset | |
0,02 | |
100 °C | |
2 bis 17 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ DINS-1 Adaptersatz > Volumen: 2 bis 17 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur