Learn More
BD BD FACS Lysing Solution, (VE=1 PCE)
Kann für Lyse-Verfahren mit oder ohne Waschen verwendet werden. BD™ FACS™ 10-fach konzentrierte Lyse-Lösung eignet sich für Reagenzien wie z. B. BD Tritest™ oder BD Simultest™ und entsprechend ausgestattete Durchflusszytometer.
Marke:  BD 349202
Artikelnummer. 10141013
  • 555.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die BD™ FACS™ Lyselösung ist für das Lysieren roter Blutkörperchen nach direkter Immunfluoreszenzfärbung von menschlichen peripheren Blutzellen mit monoklonalen Antikörpern vor der zytometrischen Durchflussanalyse vorgesehen. Die Vollblutzellenlyse hilft, störende Zellen zu eliminieren, um einen effektiven Nachweis von Lymphozyten zu ermöglichen.
  • Ausreichend für 2,000 Tests bei Lyse-/Waschverfahren (z. B. BD Tritest™)
  • Ausreichend für 500 Tests bei Lyse-/Waschvorgängen (z. B. BD-Simultest™)
  • Zur Vorbereitung das 10x-Konzentrat 1:10 mit deionisiertem Wasser in Raumtemperatur verdünnen (20–25 ° C)
  • Flammpunkt: >64 °C
  • Wasserlöslich
  • Für In-vitro-Diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
10X
Lysierungslösung
100 mL
Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
Durchflusszytometer-Systeme wie FACSCanto™ und FACSCalibur™ Systeme
Ungefähre Formulierung: 10 % Formaldehyd, 30 % Diethylenglycol, 3.5 % Methanol, 56.5 % Wasser
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
BD BD FACS Lysing Solution, (VE=1 PCE) > Kapazität: 100 ml