Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense Boreskope
Cole Parmer Digi-Sense-Boreskope verfügen über eine flexible Sonde mit Kamera. Ideal für die Inspektion von Kanalarbeiten, Kabelverlegungsstellen, Rohrleitungen und Fahrzeugen geeignet.
219.00 CHF - 303.96 CHF
Spezifikation
Display LCD-Farbmonitor
Akkutyp Integrierte Lithium-Batterie
Zertifizierung/Konformität CE; IP67
IP-Schutzart IP67.
Lichtquelle 4 einstellbare LED-Leuchten
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Sonde, Spiegel, Haken, Magnet, Tragetasche, USB-Kabel, 5-V-Gleichstrom-Ladegerät, Video-Ausgangskabel, wiederaufladbarer 3.7-V-Lithium-Akku
Produkte 2
Produktcode Marke Datenspeicherung Videoausgang Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Datenspeicherung Videoausgang Preis Menge & Verfügbarkeit  
15870036
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-28
Nein Nein Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15860036
Unterlagen ansehen
Digi-Sense™
20250-27
8 GB Flash-Speicher Standbilder und Videobilder für die Wiedergabe Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Sonde mit Kamera an der Spitze ermöglicht eine einfache Anzeige in schwer zugänglichen Bereichen
  • Der helle LCD-Monitor ermöglicht die sofortige Betrachtung des zu untersuchenden Bereichs
  • Das verstellbare LED-Licht an der Kameraspitze sorgt für das nötige Licht in schwach beleuchteten Bereichen oder passt sich bei der Betrachtung reflektierender Objekte nach unten an, um Auswaschen zu vermeiden
Compliance
CE; IP67
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
LCD-Farbmonitor
CE; IP67
4 einstellbare LED-Leuchten
Ja
Integrierte Lithium-Batterie
IP67.
Akku; Laden über USB
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Digi-Sense™ Digi-Sense Boreskope