Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
Marke:  Invitrogen™ H1398
185.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
185.44 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11534876
  • 247.00 CHF / 100 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Hoechst 33258 ist eine beliebte nukleäre Gegenfärbung mit einer blauen Fluoreszenz bei Anbindung an dsDNA. Seine Verwendung ähnelt Hoechst 33342 (H-1399) für Gegenfärbung, Apoptose und Zellzyklus-Studien, Hoechst 33258 ist nachweislich jedoch weniger zellgängig. Dieser Farbstoff ist auch in Lösung (H-3569) erhältlich.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität & -zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Zellzyklusassays, Durchflusszytometrie-Färbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie Viabilität & Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung, Befestigung & Verblassungsschutz, Immunfluoreszenzfärbung & -nachweis, Nucleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
352 nm
Fluoreszenzmarkierung
100 mg
Hoechst 33258, Pentahydrat (bis-Benzimid), 100 mg
Fest
Raumtemperatur
Nukleinsäurefärbemittel
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Hoechst 33258
Fluoreszenzmikroskop
Fluoreszent
461 nm
Hoechst
Fluorescent Dye
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3118567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2025 Catalog NumberH1398
Chargennummer2873163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberH1398
Chargennummer2599165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2023 Catalog NumberH1398
Chargennummer2474955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2022 Catalog NumberH1398
Chargennummer2369179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2021 Catalog NumberH1398
Name des Produkts
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains > 100mg