Learn More
Diethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Diethanolamine is used in the preparation of morpholine and diethanolamides, which is an active ingredient in cosmetics and shampoos. It acts as a surfactant and a corrosion inhibitor. It is utilized to remove hydrogen sulfide and carbon dioxide from natural gas. Further, it is an intermediate used in the rubber chemicals, as a humectant and a softening agent, and as an emulsifier and dispersing agent in agricultural chemicals. In addition to this, it is used in cutting oils, cleaners, soaps, polishers, and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diethanolamin wird bei der Herstellung von Morpholin und Diethanolamiden, Wirkstoffen in Kosmetika und Shampoos, verwendet. Es dient als Tensid und Korrosionshemmer. Es wird verwendet, um Wasserstoffsulfid und Kohlendioxid aus Erdgas zu entfernen. Außerdem ist es ein Zwischenprodukt, das in Gummichemikalien als Feuchthalte- und Enthärtungsmittel sowie als Emulgator und Dispergator in landwirtschaftlichen Chemikalien verwendet wird. Darüber hinaus wird es in Schneidölen, Reinigungsmitteln, Seifen, Poliermitteln und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Kupfer, Zink, Kohlendioxid und Eisen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethanolamine |
Schmelzpunkt | 27°C to 30°C |
Dichte | 1.097 |
pH | 11 |
Siedepunkt | 268°C to 270°C |
Flammpunkt | 176°C (349°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Geruch | Ammonia-like |
Brechungsindex | 1.477 |
Menge | 2500 g |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
62500095 | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | A13389.30,A13389.0E,A13389.36 |
10252020 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | A13389.30,A13389.0E,A13389.36 |
10220059 | Analysenzertifikat | 17/10/2023 | A13389.30,A13389.0E,A13389.36 |
10227605 | Analysenzertifikat | 17/10/2023 | A13389.30,A13389.0E,A13389.36 |
10247943 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | A13389.30,A13389.0E,A13389.36 |
Sicherheit und Handhabung
- 2,2'-Iminobis-ethanol
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.