Learn More
Diethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10497100
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10497100
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Artikelnummer. 10497100
Marke: Thermo Scientific Acros 113920025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-42-2
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00002843
InChI-Schlüssel ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC-Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethanolamine
Schmelzpunkt 27.0°C to 30.0°C
Dichte 1.0955g/mL
Siedepunkt 268.0°C
Flammpunkt 179°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HOCH2CH2)2NH
Brechungsindex 1.4750 to 1.4790
Menge 2.5 kg
Beilstein 04, 283
Merck Index 15, 3118
Formelmasse 105.14
Dampfdruck 2hPa at 10°C
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number113920025,113920250,113920010
ChargennummerA0462538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number113920025,113920250,113920010
ChargennummerA0446941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number113920025,113920250,113920010
ChargennummerB0541769A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number113920025,113920250,113920010
ChargennummerB0540028A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number113920025,113920250,113920010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethanolamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
Diethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >